(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
OR914027-1G OR914027-5G
APOSOR914027-1GEA 404 DKK
APOSOR914027-1G APOSOR914027-5G
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
Formel: C₇H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114347
CAS-nummer: 130312-01-5