3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9139-1G OR9139-250MG
APOSOR9139-1GEA 1140 DKK
APOSOR9139-1G APOSOR9139-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Formel: C₈H₈N₄
Smeltepunkt: 102…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08271899
CAS-nummer: 176032-78-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III