4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR913549-1G OR913549-5G
APOSOR913549-1GEA 349 DKK
APOSOR913549-1G APOSOR913549-5G
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone 96%
4-N-Boc-aminomethylcyclohexanone
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03839885
CAS-nummer: 809273-70-9