2-Methyl-3-(methylthio)furan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913430-25G OR913430-5G
APOSOR913430-25GEA 0 DKK
APOSOR913430-25G APOSOR913430-5G
2-Methyl-3-(methylthio)furan 95%
2-Methyl-3-(methylthio)furan
Formel: C₆H₈OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701635
CAS-nummer: 63012-97-5