4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913381-100MG OR913381-1G OR913381-250MG
APOSOR913381-100MGEA 436 DKK
APOSOR913381-100MG APOSOR913381-1G APOSOR913381-250MG
4-Butylpiperidine hydrochloride 95%
4-Butylpiperidine hydrochloride
Formel: C₉H₂₀ClN
Molekylvægt: 177.72 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025421
CAS-nummer: 372195-85-2