5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913275-1G OR913275-5G
APOSOR913275-1GEA 1050 DKK
APOSOR913275-1G APOSOR913275-5G
5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781624
CAS-nummer: 518987-35-4