6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913273-1G OR913273-250MG OR913273-5G
APOSOR913273-1GEA 850 DKK
APOSOR913273-1G APOSOR913273-250MG APOSOR913273-5G
6-Iodopyridin-2-ylamine 95%
6-Iodopyridin-2-ylamine
Formel: C₅H₅IN₂
Smeltepunkt: 109…110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07779511
CAS-nummer: 88511-25-5