4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913227-1G OR913227-5G
APOSOR913227-1GEA 610 DKK
APOSOR913227-1G APOSOR913227-5G
4-(2-Thiazolyl)phenol 95%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Formel: C₉H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368615
CAS-nummer: 81015-49-8