5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913219-1G OR913219-250MG
APOSOR913219-1GEA 549 DKK
APOSOR913219-1G APOSOR913219-250MG
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Ethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C11H11NO2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07364715
CAS-nummer: 169789-47-3