3-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR913214-1G OR913214-250MG
APOSOR913214-1GEA 186 DKK
APOSOR913214-1G APOSOR913214-250MG
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole 95%
3-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07082699
CAS-nummer: 40621-84-9