(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913172-1G OR913172-250MG
APOSOR913172-1GEA 194 DKK
APOSOR913172-1G APOSOR913172-250MG
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 95%
(S)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659506
CAS-nummer: 131864-71-6