6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913128-1G OR913128-5G
APOSOR913128-1GEA 1430 DKK
APOSOR913128-1G APOSOR913128-5G
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine 98%
6-(p-Tolyl)pyridin-3-amine
Formel: C12H12N2
Molekylvægt: 184.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864839
CAS-nummer: 170850-45-0