(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913124-10G OR913124-1G OR913124-5G
APOSOR913124-10GEA 6810 DKK
APOSOR913124-10G APOSOR913124-1G APOSOR913124-5G
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol 95%
(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864823
CAS-nummer: 25373-56-2