7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913076-1G OR913076-250MG
APOSOR913076-1GEA 1860 DKK
APOSOR913076-1G APOSOR913076-250MG
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663990
CAS-nummer: 129295-32-5