5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR913075-1G OR913075-250MG
APOSOR913075-1GEA 312 DKK
APOSOR913075-1G APOSOR913075-250MG
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C9H8N2O2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663986
CAS-nummer: 1201-24-7