(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
OR913044-1G OR913044-250MG
APOSOR913044-1GEA 828 DKK
APOSOR913044-1G APOSOR913044-250MG
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 95%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.155 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972322
CAS-nummer: 27911-63-3