(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-(-)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
OR913029-1G OR913029-5G
APOSOR913029-1GEA 861 DKK
APOSOR913029-1G APOSOR913029-5G
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117879
CAS-nummer: 60419-23-0