N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Methyl-N-(3-nitrobenzyl)amine
OR913010-10G OR913010-25G
APOSOR913010-10GEA 1370 DKK
APOSOR913010-10G APOSOR913010-25G
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine 98%
N-Methyl-1-(3-nitrophenyl)methanamine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115408
CAS-nummer: 19499-61-7