Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912994-1G OR912994-5G
APOSOR912994-1GEA 0 DKK
APOSOR912994-1G APOSOR912994-5G
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2-aminopyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₇H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114100
CAS-nummer: 57401-76-0