2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912990-1G OR912990-250MG
APOSOR912990-1GEA 676 DKK
APOSOR912990-1G APOSOR912990-250MG
2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline 95%
2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline
Formel: C₆H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112564
CAS-nummer: 884494-70-6