2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR912868-1G OR912868-250MG
APOSOR912868-1GEA 2620 DKK
APOSOR912868-1G APOSOR912868-250MG
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₇H₇N₃
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426025
CAS-nummer: 63604-59-1