2-Methoxy-5-methylbenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912865-1G OR912865-5G
APOSOR912865-1GEA 0 DKK
APOSOR912865-1G APOSOR912865-5G
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile 95%
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425693
CAS-nummer: 53078-70-9