3-Aminobutan-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912855-10G OR912855-1G OR912855-5G
APOSOR912855-10GEA 523 DKK
APOSOR912855-10G APOSOR912855-1G APOSOR912855-5G
3-Aminobutan-1-ol 97%
3-Aminobutan-1-ol
Formel: C₄H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412694
CAS-nummer: 2867-59-6