3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912808-1G OR912808-5G
APOSOR912808-1GEA 0 DKK
APOSOR912808-1G APOSOR912808-5G
3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione 95%
3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione
Formel: C₉H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181023
CAS-nummer: 57696-89-6