2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912806-1G OR912806-250MG
APOSOR912806-1GEA 4750 DKK
APOSOR912806-1G APOSOR912806-250MG
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684437
CAS-nummer: 609-69-8