4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912801-1G OR912801-5G
APOSOR912801-1GEA 162 DKK
APOSOR912801-1G APOSOR912801-5G
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95%
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684308
CAS-nummer: 122334-37-6