3-Bromo-7-nitroindole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR912799-1G OR912799-25G OR912799-5G
APOSOR912799-1GEA 570 DKK
APOSOR912799-1G APOSOR912799-25G APOSOR912799-5G
3-Bromo-7-nitroindole 96%
3-Bromo-7-nitroindole
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Molekylvægt: 241.044 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02684155
CAS-nummer: 397864-11-8