5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR912768-1G OR912768-250MG
APOSOR912768-1GEA 818 DKK
APOSOR912768-1G APOSOR912768-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02326712
CAS-nummer: 1077-95-8