3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR912752-1G OR912752-250MG
APOSOR912752-1GEA 3530 DKK
APOSOR912752-1G APOSOR912752-250MG
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₇NO
Kogepunkt: 60…61 °C/0,5mmHg
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02181145
CAS-nummer: 74663-96-0