Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912718-100G OR912718-25G
APOSOR912718-100GEA 183 DKK
APOSOR912718-100G APOSOR912718-25G
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
Formel: C₆H₁₁ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00211241
CAS-nummer: 86728-85-0