1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl-2-mercaptobenzimidazole
OR912702-1G OR912702-5G
APOSOR912702-1GEA 491 DKK
APOSOR912702-1G APOSOR912702-5G
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Formel: C₈H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01788333
CAS-nummer: 2360-22-7