4-Ethoxypyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912692-1G OR912692-5G
APOSOR912692-1GEA 0 DKK
APOSOR912692-1G APOSOR912692-5G
4-Ethoxypyridin-2-amine 98%
4-Ethoxypyridin-2-amine
Formel: C₇H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646350
CAS-nummer: 52311-20-3