Ethyl-6-methylsalicylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912635-1G OR912635-25G
APOSOR912635-1GEA 162 DKK
APOSOR912635-1G APOSOR912635-25G
Ethyl-6-methylsalicylate 97%
Ethyl-6-methylsalicylate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01194299
CAS-nummer: 6555-40-4