4,6-Dimethoxypyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912606-25G OR912606-5G
APOSOR912606-25GEA 523 DKK
APOSOR912606-25G APOSOR912606-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955844
CAS-nummer: 5270-94-0