2-Chlor-4-nitropyridin-1-oxid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
OR912604-100G OR912604-25G
APOSOR912604-100GEA 3600 DKK
APOSOR912604-100G APOSOR912604-25G
2-Chlor-4-nitropyridin-1-oxid 98%
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955617
CAS-nummer: 14432-16-7