4-Amino-3-chlorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR912578-100G OR912578-25G OR912578-5G
APOSOR912578-100GEA 1060 DKK
APOSOR912578-100G APOSOR912578-25G APOSOR912578-5G
4-Amino-3-chlorophenol
4-Amino-3-chlorophenol
Formel: C₆H₆ClNO
Molekylvægt: 143.57 g/mol
Smeltepunkt: 159…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00801116
CAS-nummer: 17609-80-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III