Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(3-Hydroxyphenyl)glycine
OR912561-1G OR912561-500MG OR912561-5G
APOSOR912561-1GEA 2620 DKK
APOSOR912561-1G APOSOR912561-500MG APOSOR912561-5G
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride 97%
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClNO₃
Molekylvægt: 203.63 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19103264
CAS-nummer: 31932-87-3