Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912546-1G OR912546-25G OR912546-5G
APOSOR912546-1GEA 480 DKK
APOSOR912546-1G APOSOR912546-25G APOSOR912546-5G
Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Methyl-3-hydroxypicolinate
Formel: C₇H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00661311
CAS-nummer: 62733-99-7