3-Methyl-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912540-1G OR912540-5G
APOSOR912540-1GEA 183 DKK
APOSOR912540-1G APOSOR912540-5G
3-Methyl-1H-indazole 98%
3-Methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00601361
CAS-nummer: 3176-62-3