trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912532-1G OR912532-5G
APOSOR912532-1GEA 398 DKK
APOSOR912532-1G APOSOR912532-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466237
CAS-nummer: 943-29-3