N-Boc-aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912520-100G
OR912520-25G
APOSOR912520-100GEA
1780
DKK
APOSOR912520-100G
APOSOR912520-25G
N-Boc-aniline 98%
N-Boc-aniline
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00043723 CAS-nummer: 3422-01-3 |