2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912511-100G OR912511-25G
APOSOR912511-100GEA 591 DKK
APOSOR912511-100G APOSOR912511-25G
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00274530
CAS-nummer: 13223-25-1