(S)-(+)-Glycidyl butyrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912507-1G OR912507-5G
APOSOR912507-1GEA 0 DKK
APOSOR912507-1G APOSOR912507-5G
(S)-(+)-Glycidyl butyrate 95%
(S)-(+)-Glycidyl butyrate
Formel: C₇H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00273369
CAS-nummer: 65031-96-1