2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912503-1G OR912503-5G
APOSOR912503-1GEA 0 DKK
APOSOR912503-1G APOSOR912503-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine 95%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine
Formel: C₁₀H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272363
CAS-nummer: 1701-57-1