4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Hydroxy-5-(1-hydroxyethyl)anisole, 4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
OR912488-1G OR912488-5G
APOSOR912488-1GEA 545 DKK
APOSOR912488-1G APOSOR912488-5G
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Molekylvægt: 168.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00238638
CAS-nummer: 2480-86-6