3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
OR912472-10G OR912472-1G OR912472-25G
APOSOR912472-10GEA 2460 DKK
APOSOR912472-10G APOSOR912472-1G APOSOR912472-25G
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide 97%
3-Chloro-4-nitropyridine-1-oxide
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233948
CAS-nummer: 76439-45-7