2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912458-1G OR912458-250MG OR912458-5G
APOSOR912458-1GEA 1600 DKK
APOSOR912458-1G APOSOR912458-250MG APOSOR912458-5G
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 136584-14-0