3-(2-Furyl)acrolein 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912456-100G OR912456-25G
APOSOR912456-100GEA 591 DKK
APOSOR912456-100G APOSOR912456-25G
3-(2-Furyl)acrolein 98%
3-(2-Furyl)acrolein
Formel: C₇H₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003256
CAS-nummer: 623-30-3