5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912429-10G OR912429-1G OR912429-5G
APOSOR912429-10GEA 3220 DKK
APOSOR912429-10G APOSOR912429-1G APOSOR912429-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191581
CAS-nummer: 2617-98-3