3-Quinolinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912414-1G OR912414-25G OR912414-5G
APOSOR912414-1GEA 0 DKK
APOSOR912414-1G APOSOR912414-25G APOSOR912414-5G
3-Quinolinol 97%
3-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00169018
CAS-nummer: 580-18-7